Learn More
Natriumhydroxid-Lösung, 0.1 M, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15693570 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2 l
2.5 l
6 x 500 ml
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
2 Liter
2.50 Liter
500 Milliliter
6 Stück
Artikelnummer. 15693570
Marke: Honeywell-Fluka 319481500ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Volumetrisch, 0.1 M NaOH (0.1 N)
Honeywell's hochwertige Titrationsprodukte decken den gesamten Titrationsablauf ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer, die als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich sind
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1310-73-2
Summenformel HNaO
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
MDL-Nummer MFCD00003548
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumhydroxid, Natronlauge, Natriumhydrat, Weißes Ätzmittel, Natriumlauge, Ätznatron, Ascarit, Natriumhydroxid NaOH, Natriumhydroxid-Lösung, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
SMILES [OH-].[Na+]
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Natriumhydroxid-Lösung
Strukturformel NaOH
Konzentration 0.1 M
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Dichte 1 g/ml bei 25 °C
Menge 500 ml
Formelmasse 40 mol
Dampfdichte >1(vs. Luft)
Dampfdruck 3 mmHg (37 °C)
compliance-icons
Nombre del producto
  • Natriumhydroxidlösung
Palabra de advertencia
  • Achtung
Clasificación
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Consejos de prudencia
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P406-In korrosionsbeständigem/ Behälter mit korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide; caustic soda
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado