Learn More
Natriumhydroxid-Lösung, 0.111 M, Honeywell™
Product Code. 15674150
Click to view available options
Menge:
1 l
Volumetrisch, 0.111 M NaOH (0.111 N), für die Analyse der Säure in Milch, nach Dornic
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Natriumhydroxid-Lösung
CAS 1310-73-2
Summenformel HNaO
Strukturformel NaOH
Konzentration 0.111 M
MDL-Nummer MFCD00003548
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Synonym Natriumhydroxid, Natronlauge, Natriumhydrat, Weißes Ätzmittel, Natriumlauge, Ätznatron, Ascarit, Natriumhydroxid NaOH, Natriumhydroxid-Lösung, soda, caustic
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Menge 1 l
SMILES [OH-].[Na+]
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formelmasse 40 mol
Dampfdruck 3mmHg (37 °C)