Learn More
Natriumhydroxid-Lösung, 0.05 M, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15624880
compliance-icons
Natriumhydroxid-Lösung, 0.05 M, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15624880 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
500 ml
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
6 x 1 l
Artikelnummer. 15624880
Marke: Honeywell-Fluka 35249500ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Volumetrisch, 0.05 M NaOH (0.05 N)
Honeywell's hochwertige Titrationsprodukte decken den gesamten Titrationsablauf ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer, die als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich sind
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-73-2
Summenformel HNaO
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
MDL-Nummer MFCD00003548
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumhydroxid, Natronlauge, Natriumhydrat, Weißes Ätzmittel, Natriumlauge, Ätznatron, Ascarit, Natriumhydroxid NaOH, Natriumhydroxid-Lösung, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
SMILES [OH-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumhydroxid-Lösung
Strukturformel NaOH
Konzentration 0.05 M
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Menge 500 ml
Formelmasse 40 mol
Dampfdruck 3mmHg (37 °C)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydroxide solution
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumhydroxid-Lösung, 0.05 M, Honeywell Fluka™ >