Learn More
Natriumhydroxid-Lösung, 0.01 M, Honeywell™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
10 l
Spezifikation
Spezifikation
Konzentration | 0.01 M |
Synonym | Natriumhydroxid, Natronlauge, Natriumhydrat, Weißes Ätzmittel, Natriumlauge, Ätznatron, Ascarit, Natriumhydroxid NaOH, Natriumhydroxid-Lösung, soda, caustic |
Menge | 10 l |
Dampfdruck | 3mmHg (37 °C) |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumhydroxid-Lösung, 0.01 M, Honeywell™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur