Learn More
Natriumhydroxid, Reagenzienqualität,97 %, Flocken, Honeywell™
Artikelnummer. 15695650
Click to view available options
Menge:
1 kg
10 kg
Verpackung:
Fass mit Inneneinsatz
Poly-Flasche
Reagenzgütegrad, Flocken, 97 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-73-2
Summenformel HNaO
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
MDL-Nummer MFCD00003548
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumhydroxid, Natronlauge, Natriumhydrat, Weißes Ätzmittel, Natriumlauge, Ätznatron, Ascarit, Natriumhydroxid NaOH, Natriumhydroxid-Lösung, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
SMILES [OH-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumhydroxid
pH Alkali
Farbe Farblos
Siedepunkt 1390 °C
Schmelzpunkt 319 °C
Strukturformel NaOH
UN-Nummer UN1823
Dichte 2.13 g/cm3 bei 20 °C
Menge 10 kg
Formelmasse 40 mol
Reinheit (%) 97 %
Güte Reagenz
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Fass mit Inneneinsatz
Dampfdichte >1(vs. Luft)
Dampfdruck 3 mmHg (37 °C), 18 mmHg (20 °C)
Physikalische Form Fest