Learn More
Natriumhydroxid, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, NF, Ph. Eur., E524, 98 bis 100.5 %, Pellets, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7071728 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Kilogramm
4 Stück
5 Kilogramm
6 Stück
Artikelnummer. 15660810
Marke: Honeywell-Fluka 062031KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von BP, NF, Ph. Eur., E524, 98 bis  100.5 %, Pellets
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-73-2
Summenformel HNaO
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
MDL-Nummer MFCD00003548
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumhydroxid, Natronlauge, Natriumhydrat, Weißes Ätzmittel, Natriumlauge, Ätznatron, Ascarit, Natriumhydroxid NaOH, Natriumhydroxid-Lösung, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
SMILES [OH-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumhydroxid
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.BP, NF
Strukturformel NaOH
UN-Nummer 1823
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich 1260 g/l bei 20 °C
Menge 1 kg
Formelmasse 40 mol
Reinheit (%) 98 bis 100.5 %
Güte puriss.
Dampfdichte >1(vs. Luft)
Dampfdruck 3 mmHg (37 °C), 18 mmHg (20 °C)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydroxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.