missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WTW™ Natriumhydroxid-Pellet

Wird als CO&sub2; Absorber verwendet.

Marke:  WTW™ 209140

68.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Product Code. 11745104

  • 71.15 € / 100 Gramm

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Explore more special offers
This item is not returnable. View return policy

Description

Description

  • Reines Natriumhydroxid
  • 2 Flaschen mit je 50 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications

Specifications

Natriumhydroxid-Pellets (CO2-Absorber)
Wird als CO2-Absorber verwendet
2 Flaschen mit je 50 g
Product Suggestions

Product Suggestions

Videos
Safety and Handling

Safety and Handling

Product Identifier
  • NHP 600

Signal Word
  • Gefahr

Hazard Category
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A

Hazard Statement
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide

SDS
Documents

Documents

Certificates
Special Offers

Special Offers

Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.