Learn More
Natriumhydroxid, Perlen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Natriumhydroxid, Perlen, ist eine wichtige anorganische Chemikalie, die in verschiedenen Branchen weltweit verwendet wird. In der Papierindustrie wird es in Zellstoff- und Bleichprozessen eingesetzt. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Aluminiumätzung, der chemischen Analyse und bei Farbabstreifern. Es ist ein aktiver Bestandteil in einer breiten Palette von Haushaltsgeräten wie Rohr- und Ablaufreinigern, Ofenreinigern und Heimreinigungsprodukten. Weitere Verwendungszwecke sind die Reinigung von Fetten, die Reinigung von Geräten, die Regeneration von Ionenaustauschharzen, die pH-Kontrolle, Entfettungsmittel zur Reinigung von Metalloberflächen, das Entlacken und Waschen von Abgasen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Methanol, Glycerin und Ethanol. Unlöslich in Aceton und Äther.
Hinweise
Luftempfindlich und hygroskopisch. Es ist hygroskopisch und absorbiert Feuchtigkeit und Kohlendioxid aus der Luft. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und organischen Materialien.
Natriumhydroxid, Perlen, ist eine wichtige anorganische Chemikalie, die in verschiedenen Branchen weltweit verwendet wird. In der Papierindustrie wird es in Zellstoff- und Bleichprozessen eingesetzt. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Aluminiumätzung, der chemischen Analyse und bei Farbabstreifern. Es ist ein aktiver Bestandteil in einer breiten Palette von Haushaltsgeräten wie Rohr- und Ablaufreinigern, Ofenreinigern und Heimreinigungsprodukten. Weitere Verwendungszwecke sind die Reinigung von Fetten, die Reinigung von Geräten, die Regeneration von Ionenaustauschharzen, die pH-Kontrolle, Entfettungsmittel zur Reinigung von Metalloberflächen, das Entlacken und Waschen von Abgasen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Methanol, Glycerin und Ethanol. Unlöslich in Aceton und Äther.
Hinweise
Luftempfindlich und hygroskopisch. Es ist hygroskopisch und absorbiert Feuchtigkeit und Kohlendioxid aus der Luft. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und organischen Materialien.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 1390°C |
Chemischer Name oder Material | Sodium hydroxide, pearl |
Schmelzpunkt | 318°C |
pH | 14 |
Menge | 2500 g |
UN-Nummer | UN1823 |
Merck Index | 14,8627 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,methanol,glycerol and ethanol. Insoluble in acetone and ether. |
Formelmasse | 40 |
Reinheit (%) | 97% |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium hydroxide, pearl
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium hydroxide, Disodium carbonate
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumhydroxid, Perlen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur