Learn More
Natriumhydroxid-Konzentrat, für 1 M-Lösung, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15625250
Click to view available options
Menge:
1 St.
6 x 1 ea.
Für 10 l Standardlösung, 1 M NaOH (1 N)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-73-2
Summenformel HNaO
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
MDL-Nummer MFCD00003548
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumhydroxid, Natronlauge, Natriumhydrat, Weißes Ätzmittel, Natriumlauge, Ätznatron, Ascarit, Natriumhydroxid NaOH, Natriumhydroxid-Lösung, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
SMILES [OH-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumhydroxid-Konzentrat
Namenshinweis Für 10 l Standardlösung, 1 M NaOH (1 N)
Strukturformel NaOH
UN-Nummer UN1824
Menge 6 x 1 ea.
Formelmasse 40
Dampfdruck 3mmHg (37 °C)