Learn More
Natriumhydroxid-Konzentrat, 0.25M, Honeywell™
Artikelnummer. 15663650
Click to view available options
Menge:
Je 1
Für 1 l Standardlösung, 0.25 M NaOH (0.25 N)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumhydroxid-Konzentrat
CAS 1310-73-2
Summenformel HNaO
Strukturformel NaOH
MDL-Nummer MFCD00003548
UN-Nummer 1824
Synonym Natriumhydroxid, Natronlauge, Natriumhydrat, Weißes Ätzmittel, Natriumlauge, Ätznatron, Ascarit, Natriumhydroxid NaOH, Natriumhydroxid-Lösung, soda, caustic
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Menge Je 1
SMILES [OH-].[Na+]
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formelmasse 40 mol
Dampfdruck 3 mmHg (37 °C)