Learn More
Natriumhydroxid, AR-zertifiziert für die Analyse, Pellets, erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur., BP, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 10538260
Natriumhydroxid, AR-zertifiziert für die Analyse, Pellets, erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur., BP, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10538260
5 kg
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Artikelnummer. 10538260
Marke: Fisher Chemical S/4920/65
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
HNaO, CAS-Nummer 1310-73-2, weiß ätzend, Aetznatron, Natriumhydroxid na oh, Ätznatron, Ascarit, Natronlauge, Soda, ätzend, Natriumhydroxidlösung, Natriumhydrat, Natriumhydroxid, 5 kg, 1390 °C, CHEBI:32145, weiß, 40 g/mol, Natrium;Hydroxid, 318 °C, 3548
HNaO, CAS-Nummer-1310-73-2, weiß ätzend, Aetznatron, Natriumhydroxid na oh, Ätznatron, Ascarit, Natronlauge, Soda, ätzend, Natriumhydroxidlösung, Natriumhydrat, Natriumhydroxid, 5 kg, 1390 °C, CHEBI:32145, weiß, 40 g/mol, Natrium;Hydroxid, 318 °C, 3548
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-73-2
Summenformel HNaO
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
MDL-Nummer 3548
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
SMILES [OH-].[Na+]
Spezifikation
pH 14
Farbe Weiß
Siedepunkt 1390 °C
Schmelzpunkt 318 °C
Menge 5 kg
Formelmasse 40g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Dampfdruck 1mbar 700
Physikalische Form Fest
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydroxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/A§/anrufen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumhydroxid, AR-zertifiziert für die Analyse, Pellets, erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur., BP, Fisher Chemical™ >