Learn More
Natriumhydroxid, AR-zertifiziert für die Analyse, Pellets, erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur., BP, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10396240 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
3 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10396240
Marke: Fisher Chemical S/4920/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
HNaO, CAS-Nummer 1310-73-2, weiß ätzend, Aetznatron, Natriumhydroxid na oh, Ätznatron, Ascarit, Natronlauge, Soda, ätzend, Natriumhydroxidlösung, Natriumhydrat, Natriumhydroxid, 5 kg, 1390 °C, CHEBI:32145, weiß, 40 g/mol, Natrium;Hydroxid, 318 °C, 3548
HNaO, CAS-Nummer-1310-73-2, weiß ätzend, Aetznatron, Natriumhydroxid na oh, Ätznatron, Ascarit, Natronlauge, Soda, ätzend, Natriumhydroxidlösung, Natriumhydrat, Natriumhydroxid, 5 kg, 1390 °C, CHEBI:32145, weiß, 40 g/mol, Natrium;Hydroxid, 318 °C, 3548
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-73-2
Summenformel HNaO
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
MDL-Nummer 3548
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
SMILES [OH-].[Na+]
Spezifikation
pH 14
Farbe Weiß
Siedepunkt 1390°C
Schmelzpunkt 318°C
Menge 500 g
Formelmasse 40g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Dampfdruck 1mbar 700
Physikalische Form Fest