Learn More
Natriumhydroxid, 98.5 %, für die Analyse, Pellets, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13408458
25 kg, Fibertrommel
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
10 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-73-2
Summenformel HNaO
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
MDL-Nummer MFCD00003548
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
SMILES [OH-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium hydroxide
Farbe Weiß
Siedepunkt 1390.0°C
Schmelzpunkt 318.0°C
Prozentgehaltsbereich 98.5%
Strukturformel NaOH
Fieser 01,1083; 05,616; 07,336; 08,460
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: completely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and glycerol, insoluble in acetone
Menge 25 kg
Formelmasse 40
Reinheit (%) 98.5%
Güte Analytisch
Verpackung Fibertrommel
Physikalische Form Pellet, pelletieren
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumhydroxid, 98.5 %, für die Analyse, Pellets, Thermo Scientific Chemicals >