Learn More
Natriumhydroxid, 0.5 N standardisierte Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11373747
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
20 L
Packungsgröße:
1 Liter
20 Liter
4 Liter
Artikelnummer. 11373747
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 035627.K2
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Natriumhydroxid, HNaO, CAS-Nummer-1310-73-2, Aetznatron, Ascarit, Ätznatron, Soda, ätzend, Natronlauge, Natriumhydrat, Natriumhydroxid, Na-OH Natriumhydroxidlösung, weiß ätzend, 1 l, farblose Lösung, CHEBI:32145, DOT-Klasse:8; Verpackungsgruppe:III, 215-185-5, 40
Sodium hydroxide, 0.5N standardized solution is used for volumetric analysis in laboratories.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-73-2
Summenformel HNaO
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
MDL-Nummer MFCD00003548
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
SMILES [OH-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium hydroxide
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 1 L
Löslichkeitsinformationen Miscible with glycerol,ethanol and methanol. Immiscible with acetone and ether.
Formelmasse 40
Geruch Geruchsneutral
Aussehen Colorless solution
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydroxide, 0.5N Standardized Solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium hydroxide