Learn More
Natriumhydroxid, 0.1 N Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals
Natriumhydroxid, HNaO, CAS-Nummer 1310-73-2, 7732-18-5, Aetznatron, Ascarit, Natronlauge, Natron, Natronlauge, Soda, Natriumhydrat, Natriumhydroxid, Natriumhydroxid na oh, Natriumhydroxidlösung, weißes Ätznatron, 1 l, CHEBI:32145, beige bis weiß, 0,0995 bis 0,1005 N (20 °C), 1,0000 g/ml
Marke: Thermo Scientific Acros 124190250
353.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Volumetrisch Standardlösung
Spezifikation
Sodium Hydroxide | |
0.1 N Standard Solution | |
HNaO | |
0.0995 to 0.1005N (20°C) | |
01,1083; 05,616; 07,336; 08,460 | |
15, 8761 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and glycerol | |
25 L | |
Natrium;Hydroxid | |
14798 | |
40 | |
Kunststoffbehälter | |
Kristallpulver |
Weiß bis Beige | |
1310-73-2, 7732-18-5 | |
NaOH | |
MFCD00003548 | |
1.0000g/mL | |
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic | |
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M | |
[OH-].[Na+] | |
39.997 | |
CHEBI:32145 | |
Rein | |
1 |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0467109 | Analysenzertifikat | 25/01/2025 | 124190025,124190010,124190250 |
A0464762 | Analysenzertifikat | 25/07/2024 | 124190025,124190010,124190250 |
B00Z1006 | Analysenzertifikat | 11/06/2024 | 124190025,124190010,124190250 |
A0439468 | Analysenzertifikat | 06/12/2023 | 124190025,124190010,124190250 |
A0457753 | Analysenzertifikat | 20/11/2023 | 124190025,124190010,124190250 |