Få mere at vide
Få mere at vide
Natriumhydroxid, 0.1 N Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Kunststoffbehälter
Kunststoffflasche
Förpackningsstorlek
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
Beskrivelse
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Volumetrisch Standardlösung
Tekniske data
Tekniske data
| Chemischer Name oder Material | Sodium hydroxide |
| Farbe | Weiß bis Beige |
| Namenshinweis | 0.1 N Standard Solution |
| CAS | 1310-73-2, 7732-18-5 |
| Summenformel | HNaO |
| Strukturformel | NaOH |
| Konzentration | 0.0995 to 0.1005N (20°C) |
| MDL-Nummer | MFCD00003548 |
| Fieser | 01,1083; 05,616; 07,336; 08,460 |
| Dichte | 1.0000g/mL |
| Vis mere |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion