Learn More
Natriumhydrogenarsenat-Heptahydrat, ACS, 98.0 bis 102.0 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium hydrogen arsenate heptahydrate |
Schmelzpunkt | 130°C (decomposition) |
Namenshinweis | For analysis ACS |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Kristallpulver |
Menge | 25 g |
Prozentgehaltsbereich | 98.0-102.0% |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and glycerol. |
IUPAC-Name | Dinatrium Heptahydrat Hydrogenarsorat |
Formelmasse | 312.01 (185.94 Anhydrous) |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
W17K048 | Analysenzertifikat | 27/09/2024 | 033373.14,033373.22 |
P12K024 | Analysenzertifikat | 22/03/2024 | 033373.14,033373.22 |
U02I012 | Analysenzertifikat | 11/08/2022 | 033373.14,033373.22 |
T25I029 | Analysenzertifikat | 02/08/2022 | 033373.14,033373.22 |
J22S068 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 033373.14,033373.22 |
Sicherheit und Handhabung
- Sodium hydrogen arsenate heptahydrate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Karzinogenität Kategorie 1B
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Disodium hydrogen arsenate