Learn More
Natriumhexanitrocobaltat(III), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10522554
Natriumhexanitrocobaltat(III), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10522554
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 10522554
Marke: Thermo Scientific Acros 214860250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13600-98-1
Summenformel CoN6Na3O12
Molekulargewicht (g/mol) 403.93
MDL-Nummer MFCD00003512
InChI-Schlüssel BZFWEBJDBATXME-UHFFFAOYSA-N
Synonym Sodium cobaltinitrite
IUPAC-Name Trinatrium-Hexanitrocobaltris(ylium)
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)[Co+3]([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium hexanitrocobaltate(III)
Schmelzpunkt 220.0°C
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Strukturformel Na3Co(NO2)6
Merck Index 15,8738
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 720g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Formelmasse 403.94
Verpackung Glasflasche
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466943 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/10/2024 Catalog Number214865000,214861000,214860250
ChargennummerA0460061 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/02/2024 Catalog Number214865000,214861000,214860250
ChargennummerA0453967 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number214865000,214861000,214860250
ChargennummerA0425503 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number214865000,214861000,214860250
ChargennummerA0399184 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number214865000,214861000,214860250
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hexanitrocobaltate(III)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
Name des Produkts
Natriumhexanitrocobaltat(III), Thermo Scientific Chemicals >