Learn More
Natriumhexanitrocobaltat(III), ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Natriumhexanitrocobaltat(III) |
| Schmelzpunkt | 220 °C |
| Farbe | Gold- oder Orange-Gelb |
| Menge | 500 g |
| Strukturformel | Na3Co(NO2)6 |
| UN-Nummer | UN1479 |
| Formelmasse | 403.94 mol |
| Güte | ACS-Reagenz |
| Verpackung | Poly-Flasche |
| Aussehen | Pulver |