Learn More
Natriumfumarat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
17.29 € - 248.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 17013-01-3
Summenformel C4H2Na2O4
Molekulargewicht (g/mol) 160.04
MDL-Nummer MFCD00064567
InChI-Schlüssel VXXVUHAXJHEYFH-SEPHDYHBSA-N
Synonym disodium fumarate, sodium fumarate, sodium fumarate dibasic, fumaric acid, disodium salt, fumaric acid disodium salt, fumaran sodny czech, fumaran sodny, disodium butenedioate, di-sodium fumarate, sodium monofumarate
PubChem CID 87110070
IUPAC-Name (E)-But-2-endisäure; Natrium
SMILES C(=CC(=O)O)C(=O)O.[Na].[Na]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10291542
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
215530050
5 g Glasflasche
17.29 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10457192
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
215531000
100 g Glasflasche
24.72 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10772505
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
215535000
500 g Glasflasche
70.95 €
500 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15139233
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
215530025
2.5 kg Glasflasche Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
17013-01-3
160.04
VXXVUHAXJHEYFH-SEPHDYHBSA-N
87110070
C(=CC(=O)O)C(=O)O.[Na].[Na]
C4H2Na2O4
MFCD00064567
disodium fumarate, sodium fumarate, sodium fumarate dibasic, fumaric acid, disodium salt, fumaric acid disodium salt, fumaran sodny czech, fumaran sodny, disodium butenedioate, di-sodium fumarate, sodium monofumarate
(E)-But-2-endisäure; Natrium
Spezifikation
Sodium fumarate
Weiß
98%
NaO2CCH=CHCO2Na
02,74
disodium fumarate, sodium fumarate, sodium fumarate dibasic, fumaric acid, disodium salt, fumaric acid disodium salt, fumaran sodny czech, fumaran sodny, disodium butenedioate, di-sodium fumarate, sodium monofumarate
VXXVUHAXJHEYFH-SEPHDYHBSA-N
(E)-But-2-endisäure; Natrium
87110070
98%
17013-01-3
Echt
C4H2Na2O4
MFCD00064567
10,4165
Solubility in water: 228g/L water. Other solubilities: insoluble in ethanol, aceton
C(=CC(=O)O)C(=O)O.[Na].[Na]
160.04
160.04
Kristallpulver
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
Verursacht Hautreizungen.
GHS-P-Hinweis
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.
Eventuell vorhandene und leicht zu entfernende Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
Weiter ausspülen.
Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Seife und
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 241-087-7