Learn More
Natriumethoxid, Pure, 21 % in Ethanol, Thermo Scientific Chemicals
Chemische Identifikatoren
CAS 141-52-6, 64-17-5
Summenformel C2H5NaO
Molekulargewicht (g/mol) 68.051
MDL-Nummer MFCD00012417
InChI-Schlüssel QDRKDTQENPPHOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium ethoxide, sodium ethylate, sodium ethanolate, sodiumethoxide, ethoxysodium, ethanol, sodium salt, caustic alcohol, naoet, etona, ethanol, sodium salt 1:1
PubChem CID 2723922
ChEBI CHEBI:52096
IUPAC-Name Natrium;Ethanolat
SMILES CC[O-].[Na+]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10570322
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
213221000
100 g Glasflasche N/A
N/A
10782813
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
213222500
250 g Glasflasche N/A
N/A
10699084
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
213220010
1 kg Glasflasche N/A
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
141-52-6, 64-17-5
68.051
QDRKDTQENPPHOJ-UHFFFAOYSA-N
2723922
Natrium;Ethanolat
C2H5NaO
MFCD00012417
sodium ethoxide, sodium ethylate, sodium ethanolate, sodiumethoxide, ethoxysodium, ethanol, sodium salt, caustic alcohol, naoet, etona, ethanol, sodium salt 1:1
CHEBI:52096
CC[O-].[Na+]
Spezifikation
Sodium ethoxide
21% in Ethanol
91.0°C
C2H5ONa
01, 311
0.8680g/mL
sodium ethoxide, sodium ethylate, sodium ethanolate, sodiumethoxide, ethoxysodium, ethanol, sodium salt, caustic alcohol, naoet, etona, ethanol, sodium salt 1:1
QDRKDTQENPPHOJ-UHFFFAOYSA-N
Natrium;Ethanolat
2723922
68.04
Rein
0.868
25°C
Gelb bis Braun
141-52-6, 64-17-5
C2H5NaO
MFCD00012417
01,1065; 03,265; 04,451; 06,540
15, 8749
Solubility in water: miscible (hydrolyse).
CC[O-].[Na+]
68.051
CHEBI:52096
20.5 to 21.5% (NaOC2H5)
1.385
23 mPa.s (20°C)
Flüssig
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Reagiert heftig mit Wasser.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Store in a dry place. Store in a closed container.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 205-487-5
missing translation for 'tsca' : TSCA
Recommended Storage : Kann bei Lagerung ohne Beeinträchtigung der Qualität dunkler werden
Produktidentifikator
  • Sodium ethoxide, 21% in ethanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
For Manufacturing and Laboratory Use. Not for beverage use