Learn More
Natriumdodecylsulfat, 99.5 %, MP Biomedicals™
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium dodecyl sulfate |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Granulat/Pulver |
Menge | 25 g |
Formelmasse | 288.38 |
Reinheit (%) | 99.5% |