Learn More
Natriumdihydrogen-Orthophosphat-Dihydrat, HPLC für elektrochemische Nachweise, zertifiziert, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10010340 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. 10010340
Marke: Fisher Chemical S/3770/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Schmelzpunkt 60°C
CAS 13472-35-0
Farbe Weiß
pH 4.5
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Summenformel H6NaO6P
MDL-Nummer 149209
Synonym sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium phosphate monobasic dihydrate, monosodium phosphate dihydrate, sodium phosphate, monobasic, dihydrate, phosphoric acid, monosodium salt, dihydrate, sodium dihydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate nah2po4 dihydrate, monosodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium dihydrate dihydrogen phosphate, acmc-20ajoh
InChI-Schlüssel VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
SMILES O.O.OP(=O)(O)[O-].[Na+]
IUPAC-Name Natrium; Dihydrogenphosphat; Dihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 156.006
PubChem CID 23673460
Formelmasse 156.01g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter