Learn More
Natriumcyanborhydrid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
51.96 € - 611.04 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 25895-60-7 |
---|---|
Summenformel | CH3BNNa |
Molekulargewicht (g/mol) | 62.84 |
MDL-Nummer | MFCD00003516 |
InChI-Schlüssel | CVDUGUOQTVTBJH-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | sodium cyanoborohydride, sodium cyanotrihydridoborate, unii-c4i8c58p9t, zlchem 216, sodium cyanoboron 1- |
PubChem CID | 20587905 |
SMILES | [Na+].[BH3-]C#N |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10541231
|
Thermo Scientific Acros
168550100 |
10 g | Glasflasche |
51.96 €
10 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10082110
|
Thermo Scientific Acros
168550500 |
50 g | Glasflasche |
170.85 €
50 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10703504
|
Thermo Scientific Acros
168552500 |
250 g | Glasflasche |
611.04 €
250 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
ReduktionsreagenzChemische Identifikatoren
25895-60-7 | |
62.84 | |
CVDUGUOQTVTBJH-UHFFFAOYSA-N | |
20587905 |
CH3BNNa | |
MFCD00003516 | |
sodium cyanoborohydride, sodium cyanotrihydridoborate, unii-c4i8c58p9t, zlchem 216, sodium cyanoboron 1- | |
[Na+].[BH3-]C#N |
Spezifikation
Sodium cyanoborohydride | |
25895-60-7 | |
Pulver | |
CH3BNNa | |
MFCD00003516 | |
15, 8742 | |
Solubility in water: 2120g/L at 29°C (slow decomposition). Other solubilities: soluble in methanol; soluble in thf, 372g/L, at 28°C, 410g/L at 46°C, 422g/L at 62°C, soluble in diglyme 176g/L at 25°C, slightly soluble in ethanol, insoluble in ether, b | |
[Na+].[BH3-]C#N | |
62.84 | |
62.84 |
>242.0°C | |
Weiß | |
95% | |
NaBH3CN | |
04,448; 05,607; 06,537; 07,334; 08,454; 09,424; 10,360; 11,481; 12,445; 14,287; 16,305; 17,388 | |
sodium cyanoborohydride, sodium cyanotrihydridoborate, unii-c4i8c58p9t, zlchem 216, sodium cyanoboron 1- | |
CVDUGUOQTVTBJH-UHFFFAOYSA-N | |
sodium cyanoboranuide | |
20587905 | |
95% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Entzündbarer Feststoff.
In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
Lebensgefahr bei Verschlucken.
Lebensgefahr bei Hautkontakt.
Lebensgefahr bei Einatmen.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sehr giftig für Wasserorganismen.
GHS-P-Satz
Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten.
- Nicht rauchen.
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
BEI VERSCHLUCKEN:Mund ausspülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 247-317-2
Recommended Storage : Die Substanz ist empfindlich gegenüber allmählichem Abbau bei Lagerung.
- Sodium cyanoborohydride
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H261-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.