missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Natriumcyanid, ACS-Reagenz, ≥95.0 %, Honeywell™ Fluka™

Artikelnummer. 15681750 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Artikelnummer. 15681750

Marke: Honeywell-Fluka 2052222.5KG

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

ACS-Reagenz, ≥95.0 %

  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 143-33-9
Summenformel CNNa
Molekulargewicht (g/mol) 49.01
MDL-Nummer MFCD00003523
InChI-Schlüssel MNWBNISUBARLIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym Natriumcyanid, Natriumcyanid NaCn, Cyanidsalze, cyanide of sodium, sodium cyanide na cn, nacn, cyanobrik, cyanide salts, kyanid sodny, cyanasalt h
PubChem CID 8929
IUPAC-Name Natrium; Cyanid
SMILES [Na+].[C-]#N

Spezifikation

Siedepunkt 1407 °C
Chemischer Name oder Material Natriumcyanid
Schmelzpunkt 563 °C
Farbe Farblos
pH 11 bis 12 (49 g/l bei 25 °C)
Menge 2.5 kg
Strukturformel NaCN
UN-Nummer UN1689
Beilstein 3587243
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
Formelmasse 49.01 mol
Reinheit (%) ≥ 95.0 %
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Kristalle
Dampfdruck 1 mmHg (817 °C)
Dichte 1.6 g/cu.cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt