Learn More
Natriumcyanid, ≥ 98 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10497782
Natriumcyanid, ≥ 98 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10497782
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10497782
Marke: Thermo Scientific Acros 370310050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 143-33-9
Summenformel CNNa
Molekulargewicht (g/mol) 49.01
MDL-Nummer MFCD00003523
InChI-Schlüssel MNWBNISUBARLIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium cyanide, cyanogran, cymag, cyanide of sodium, sodium cyanide na cn, nacn, cyanobrik, cyanide salts, kyanid sodny, cyanasalt hMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 8929
SMILES [Na+].[C-]#N
Spezifikation
Siedepunkt 1497.0°C
Chemischer Name oder Material Sodium cyanide
Schmelzpunkt 562.0°C
Namenshinweis 98+%
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalle
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 98% min. (Argentometry)
Strukturformel NaCN
Beilstein 02, IV, 50
Fieser 04,446; 05,506; 06,535; 07,333; 08,453; 11,481; 13,185
Merck Index 15, 8741
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 370g/L (20°C). Other solubilities: sparingly soluble in ethanol
IUPAC-Name Natrium; Cyanid
Formelmasse 49
Reinheit (%) ≥98%
Güte Extrarein
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0457320 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/04/2025 Catalog Number370310025,370310010,370310050
ChargennummerA0468457 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number370310025,370310010,370310050
ChargennummerA0465584 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/09/2024 Catalog Number370310025,370310010,370310050
ChargennummerA0465000 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/09/2024 Catalog Number370310025,370310010,370310050
ChargennummerA0457320 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/07/2024 Catalog Number370310025,370310010,370310050
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium cyanide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
Name des Produkts
Natriumcyanid, ≥ 98 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals >