Learn More
Natriumchloracetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10,000 g
250 g
2500 g
500 g
Beschreibung
Sodium chloroacetate is used to prepare dyes and active pharmaceutical ingredients. It is also used as an odor agent, surface active agent and viscosity adjustor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumchloroacetat wird zur Herstellung von Farbstoffen und pharmazeutischen Wirkstoffen verwendet. Wird auch als Geruchsstoff, Tensid und Viskositätsregler verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ether, Chloroform, Benzol und Alkohol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Natriumchloroacetat wird zur Herstellung von Farbstoffen und pharmazeutischen Wirkstoffen verwendet. Wird auch als Geruchsstoff, Tensid und Viskositätsregler verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ether, Chloroform, Benzol und Alkohol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium Chloroacetate |
Schmelzpunkt | ∽199°C (decomposition) |
Flammpunkt | 270°C (518°F) |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Strukturformel | CH2CO2Na |
Menge | 500 g |
UN-Nummer | UN2659 |
Beilstein | 3597157 |
Merck Index | 14,2112 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,ether,chloroform,benzene and alcohol. |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium chloroacetate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium chloroacetate