Learn More
STE-Puffer, Natriumchlorid-Tris-EDTA, 1-fache Lösung, pH 8.0, Fisher BioReagents
Artikelnummer. p-28596
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Nalgene Poly Flasche
Packungsgröße:
1 Liter
Artikelnummer. 10706844
Marke: Fisher BioReagents BP24781
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Der STE-Puffer eignet sich für biomolekulare Laborverfahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Chloride-Tris-EDTA Buffer
Namenshinweis 1X, pH 8.0
CAS 7647-14-5, 60-00-4, 7647-01-0, 7732-18-5
Siedepunkt 100°C
Farbe Nicht gekennzeichnet
pH 8
Physikalische Form Flüssig
Menge 1 l
DNase DNase-frei
Gefiltert durch Gefiltert durch einen 5-Mikron-Filter
Verpackung Nalgene Poly Flasche
Protease Protease free
Synonym Saline Tris–EDTA, STE, TEN