Learn More
Natriumchlorid, TraceSELECT™, für Spurenanalyse, ≥99,999 % (Metallbasis), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 16635853
Click to view available options
500 g
Spezifikation
Siedepunkt 1,465°C (1,013 hPa)
Chemischer Name oder Material Sodium chloride
Schmelzpunkt 800°C
CAS 7647-14-5
Farbe Farblos
CAS Max. % ≤ 100%
pH 7
Menge 500 g
Summenformel ClNa
Strukturformel NaCl
MDL-Nummer MFCD00003477
Beilstein 3534976
Synonym Halite
InChI-Schlüssel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[Cl-]
IUPAC-Name Natriumchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 58.44
Güte Spurenanalyse
Dichte 2.160 g/cm3 (20°C)