Learn More
Sodium chloride, TraceSELECT™, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium chloride |
Menge | 25 g |
Strukturformel | NaCl |
UN-Nummer | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 3534976 |
Formelmasse | 58.44g/mol |
Reinheit (%) | ≥99.99% (metals basis) |
Güte | TraceSELECT™ |
Dampfdruck | 1.33 (1.00 mmHg) at 865°C (1589°F) hPa |