Learn More
Natriumchlorid, Puriss. p.a., Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Description
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spécification
Spécification
Chemischer Name oder Material | Natriumchlorid |
Menge | 1 kg |
Strukturformel | NaCl |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Beilstein | 3534976 |
IUPAC-Name | Natriumchlorid |
Formelmasse | 58.44 mol |
Reinheit (%) | ≥99.5 % (AT) |
Güte | Puriss. p.a. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Natriumchlorid, Puriss. p.a., Honeywell Fluka™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu