Learn More
Natriumchlorid, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.5%, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
6 x 500 g
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Kilogramm
4 Stück
5 Kilogramm
500 Gramm
6 Stück
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Natriumchlorid |
| Namenshinweis | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Menge | 5 kg |
| Strukturformel | NaCl |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Beilstein | 3534976 |
| Löslichkeitsinformationen | Wasserlöslich, 100 mg/ml |
| IUPAC-Name | Natrium;Chlorid |
| Formelmasse | 58.44 mol |
| Reinheit (%) | ≥ 99.5 % |
| Mehr anzeigen |