Learn More
Natriumchlorid, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.5%, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
6 x 500 g
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natriumchlorid |
Namenshinweis | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
Menge | 500 g |
Strukturformel | NaCl |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Beilstein | 3534976 |
Löslichkeitsinformationen | Wasserlöslich, 100 mg/ml |
IUPAC-Name | Natriumchlorid |
Formelmasse | 58.44 mol |
Reinheit (%) | ≥ 99.5 % |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumchlorid, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.5%, Honeywell Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur