Learn More
Natriumchlorid, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.5%, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15633410
Natriumchlorid, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.5%, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15633410 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
25 kg
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
6 x 500 g
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Artikelnummer. 15633410
Marke: Honeywell-Fluka 3143425KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥99.5 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-14-5
Summenformel ClNa
Molekulargewicht (g/mol) 58.44
MDL-Nummer MFCD00003477
InChI-Schlüssel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumchlorid, Salz, Tafelsalz, Halit, Salzlösung, Steinsalz, Kochsalz, Natriumchlorid NaCl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Spezifikation
Siedepunkt 1,465 °C
Chemischer Name oder Material Natriumchlorid
Schmelzpunkt 801 °C (Literatur)
Namenshinweis puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.5%
CAS Max. % ≤100.0000%
Menge 25 kg
Strukturformel NaCl
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3534976
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich, 100 mg/ml
IUPAC-Name Natriumchlorid
Formelmasse 58.44
Reinheit (%) >99.5%
Güte ACS-Reagenz/Reagenz ISO/Reagenz Ph. Eur.
Verpackung Papier-/Poly-Beutel
Dichte 2.160 g/cm3
Name des Produkts
Natriumchlorid, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.5%, Honeywell Fluka™ >