Learn More
Sodium chloride, for pesticide residue analysis, Honeywell™
Artikelnummer. 15625130
Click to view available options
Menge:
500 g
für die Analyse von Pestizidrückständen
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium chloride
CAS 7647-14-5
Menge 500 g
Summenformel ClNa
Strukturformel NaCl
MDL-Nummer MFCD00003477
UN-Nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3534976
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
InChI-Schlüssel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[Cl-]
IUPAC-Name Natriumchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 58.44
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
Formelmasse 58.44g/mol
Dampfdruck 1.33 (1.00 mmHg) at 865°C (1589°F) hPa