Learn More
Natriumchlorid, rein für Laboranwendungen, Chem Lab
Artikelnummer. 13218253
Click to view available options
Natriumchlorid, rein für Laboranwendungen, 5 kg
Spezifikation
Siedepunkt 1413°C
Schmelzpunkt 801°C
CAS 7647-14-5
Farbe Farblos
Physikalische Form Fest
Menge 5 kg
Prozentgehaltsbereich > 99.7%
Summenformel ClNa
MDL-Nummer MFCD00003477
InChI-Schlüssel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[Cl-]
IUPAC-Name Natriumchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 58.44
Güte Rein
Verpackung Polyethylen
Dichte 2.17 g/cm3