Learn More
Natriumchlorid, Molekularbiologie-Reagenzqualität, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
10 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
Beschreibung
Natriumchlorid kommt in einer Vielzahl biochemischer Anwendungen zum Einsatz, darunter:
- Intravenös verabreichte Flüssigkeiten (normale Kochsalzlösung ist 0.9 % w/v in Wasser10)
- Dichtegradienten
- Verdünnungsmittel zur Erhöhung der Ionenstärke in Puffern oder Kulturmedien
- Aussalzungsverfahren bei der Isolierung von DNA
- In hohen Konzentrationen zur Konservierung von Lebensmitteln, da Bakterien bei hoher Salzkonzentration nicht wachsen können
Salz-Eis-Mischung im Verhältnis von ca. 33 g Natriumchlorid auf 100 g Eis (bei −1 °C) senkt die Temperatur je nach Rührgeschwindigkeit und Größe der Eisstücke bis auf &minus’21°C ab. Überschüssige Mengen Natriumchlorid können das Elektrolytgleichgewicht zerstören und bei den meisten Tieren, einschließlich Menschen, zum Tod führen.
Spezifikation
Spezifikation
| Physikalische Form | Kristallpulver |
| Menge | 1 kg |
| Löslichkeitsinformationen | Wasserlöslich (357 mg/ml bei 25 °C; 384 mg/ml bei 100 °C), Glycerin (100 mg/ml); sehr leicht löslich in Ethanol. Fast unlöslich in konzentrierter HCl. |
| IUPAC-Name | Natrium;Chlorid |
| Formelmasse | 58.44 mol |
| Reinheit (%) | ≥ 99.5 % |
| Güte | Molekularbiologie |