Learn More
Natriumchlorid, entspricht der analytischen Spezifikation von Ph. Eur, Fisher Chemical™
ClNa, CAS-Nummer-7647-14-5, Salz, Natriumchlorid, Halit, Kochsalz, Speisesalz, Natriumchlorid, Dendritis, Kochsalzlösung, Purex, Steinsalz, 5 kg, 1461 °C, CHEBI:26710, weiß, 58,44 g/mol, FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M, Natrium;Chlorid, 801 °C, 3477, Pulverbehälter aus Kunststoff, 5,0 bis 8,0, Feststoff, 5234
Marke:  Fisher Chemical S/3161/65
29.64 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21745" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11904061
  • 135.00 € / 5 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21632
Beschreibung
Beschreibung
ClNa, CAS-Nummer-7647-14-5, Salz, Natriumchlorid, Halit, Kochsalz, Speisesalz, Natriumchlorid, Dendritis, Kochsalzlösung, Purex, Steinsalz, 5 kg, 1461 °C, CHEBI:26710, weiß, 58,44 g/mol, FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M, Natrium;Chlorid, 801 °C, 3477, Pulverbehälter aus Kunststoff, 5,0 bis 8,0, Feststoff, 5234
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1461 °C
7647-14-5
5.0 bis 8.0
5 kg
MFCD00003477
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Natrium;Chlorid
5234
58.44 mol
1 mmHg 865
801 °C
Weiß
Fest
ClNa
Natriumchlorid, Salz, Tafelsalz, Halit, Salzlösung, Steinsalz, Kochsalz, Natriumchlorid NaCl, dendritis, purex
[Na+].[Cl-]
58.44
CHEBI:26710
Kunststoffpulverbehälter