Learn More
Natriumchlorid, J.T. Baker™ Artikelnummer.: 15368426
Natriumchlorid, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15368426
2.5 kg
Click to view available options
Menge:
2.5 kg
Artikelnummer. 15368426
Marke: Avantor J.T.Baker 362705
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Siedepunkt 1413 °C
Chemischer Name oder Material Natriumchlorid
Schmelzpunkt 801 °C
CAS 7647-14-5
Farbe Farblos
Physikalische Form Kristallin
Menge 2.5 kg
Summenformel ClNa
MDL-Nummer MFCD00003477
Synonym Natriumchlorid, Salz, Tafelsalz, Halit, Salzlösung, Steinsalz, Kochsalz, Natriumchlorid NaCl, dendritis, purex
InChI-Schlüssel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[Cl-]
IUPAC-Name Natriumchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 58.44
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
Formelmasse 58.44
Dichte 2.165 g/cm3
Name des Produkts
Natriumchlorid, J.T. Baker™ >