Learn More
Natriumchlorid, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10316943
1 kg, Poly-Flasche
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Poly-Eimer
Poly-Flasche
Natriumchlorid
Natriumchlorid ist ein Hauptbestandteil vieler Elektrophorese- und Molekularbiologie-Puffer und Medien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-14-5
Summenformel ClNa
Molekulargewicht (g/mol) 58.44
MDL-Nummer MFCD00003477
InChI-Schlüssel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Spezifikation
Siedepunkt 1461°C
Chemischer Name oder Material Natriumchlorid
Schmelzpunkt 801°C
Farbe Weiß
pH 5.0 to 8.0
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich ≥99.0 %
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockene Basis) > 99.5 %
Merck Index 15, 8734
IUPAC-Name Natriumchlorid
Formelmasse 58.44
Reinheit (%) ≥99.0%
Identifizierung Pass Test
Verpackung Poly-Flasche
Dampfdruck 1mmHg at 440°C
Dichte 2.165g/cm³
Name des Produkts
Natriumchlorid, Fisher BioReagents™ >