Learn More
Natriumchlorid, reinst, SLR, Fisher Chemical
10.65 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Spezifikation
Siedepunkt | 1461°C |
Schmelzpunkt | 801°C |
CAS | 7647-14-5 |
Farbe | Weiß |
pH | 5.0 to 8.0 |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 1 kg |
Summenformel | ClNa |
MDL-Nummer | MFCD00003477 |
Synonym | sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex |