Learn More
Natriumchlorid, reinst, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 1461°C |
Schmelzpunkt | 801°C |
Farbe | Weiß |
pH | 5.0 to 8.0 |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 500 g |
IUPAC-Name | Natrium;Chlorid |
Formelmasse | 58.44g/mol |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Dampfdruck | 1mmHg 865 |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2527965 | Analysenzertifikat | 25/02/2025 | S/3120/60,S/3120/70,S/3120/53,S/3120/63,S/3120/60X,S/3120/65 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumchlorid, reinst, SLR, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur