Learn More
Natriumchlorid, kristallines Pulver PDV, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11475063
Natriumchlorid, kristallines Pulver PDV, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11475063
25,000 g
Click to view available options
Menge:
1000 g
25,000 g
5000 g
Artikelnummer. 11475063
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12313.0G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Natriumchlorid wird häufig als Lebensmittelzusatzstoff und Konservierungsmittel verwendet. Es wird im Chloralkali-Prozess zur Herstellung von Chlor und Natriumhydroxid, im Solvay-Prozess zur Herstellung von Natriumcarbonat und Calciumchlorid, im Mannheimer-Prozess und im Hargreave-Prozess zur Herstellung von Natriumsulfat und Salzsäure eingesetzt. Es wird zur Herstellung von Natriumchlorat, Wasserenthärtung und Enteisung von Fahrbahnen verwendet. Darüber hinaus wird es in verschiedenen Branchen wie Pharmazie, Textil, Färberei, Gummi, Lebensmittel und Landwirtschaft eingesetzt. Es wird bei der Verarbeitung von Stahl, Kupfer, Vanadium und anderen Metallen verwendet.
Löslichkeit
Frei löslich in Ethanol. Schwer löslich in Alkohol und Ammoniak.
Hinweise
Es ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit in der Luft. Es sollte in einem luftdichten Behälter geschützt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-14-5
Summenformel ClNa
Molekulargewicht (g/mol) 58.44
MDL-Nummer MFCD00003477
InChI-Schlüssel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
IUPAC-Name Natriumchlorid
SMILES [Na+].[Cl-]
Spezifikation
Siedepunkt 1413°C
Chemischer Name oder Material Sodium chloride
Schmelzpunkt 801°C
pH 6 bis 9
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 25,000 g
Merck Index 14,8599
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in water. Slightly soluble in alcohol and ammonia.
Formelmasse 58.44
Reinheit (%) ≥99%
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.5442
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.165
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10225946 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2024 Catalog NumberA12313.0G,A12313.0I,A12313.0B
Chargennummer10239363 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA12313.0G,A12313.0I,A12313.0B
Chargennummer10239842 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA12313.0G,A12313.0I,A12313.0B
Chargennummer10209992 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12313.0G,A12313.0I,A12313.0B
Chargennummer10173408 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12313.0G,A12313.0I,A12313.0B
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumchlorid, kristallines Pulver PDV, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >