Learn More
Natriumchlorid, ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15648170
Natriumchlorid, ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15648170 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
20 kg
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
10 kg
20 kg
25 kg
4 x 2.5 kg
50 kg
Artikelnummer. 15648170
Marke: Honeywell-Fluka S988820KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
ACS-Reagenz, ≥99,0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-14-5
Summenformel ClNa
Molekulargewicht (g/mol) 58.44
MDL-Nummer MFCD00003477
InChI-Schlüssel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumchlorid, Salz, Tafelsalz, Halit, Salzlösung, Steinsalz, Kochsalz, Natriumchlorid NaCl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumchlorid
Menge 20 kg
Strukturformel NaCl
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3534976
IUPAC-Name Natrium;Chlorid
Formelmasse 58.44 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte ACS-Reagenz
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumchlorid, ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™ >