Learn More
Natriumchlorid, ≥ 99 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10577372
Natriumchlorid, ≥ 99 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10577372
1 kg, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Fibertrommel
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10577372
Marke: Thermo Scientific Acros 424290010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7647-14-5
Summenformel ClNa
Molekulargewicht (g/mol) 58.44
MDL-Nummer MFCD00003477
InChI-Schlüssel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Specifications
Siedepunkt 1461.0°C
Chemischer Name oder Material Sodium chloride
Schmelzpunkt 801.0°C
Farbe Braung-Gelb bis Orange
pH 5.0 to 9.0 (5% soln. at 25°C)
Physikalische Form Anhaftendes Pulver und/oder Klumpen
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel NaCl
Fieser 13,280
Merck Index 15, 8734
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 360g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol (1g/10mL), ammonia, slightly soluble in alcohol, nearly insoluble in hydrochloric acid
IUPAC-Name Natriumchlorid
Formelmasse 58.44
Reinheit (%) ≥99%
Güte ACS-Reagenz
Identifizierung Pass Test
Verlust bei Trocknung ≤0.5%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Dampfdruck 1mmHg at 440°C
Show More Show Less
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2497961 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number424290050,424290251,424295000,424290250,424290010
Chargennummer2407894 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number424290050,424290251,424295000,424290250,424290010
Chargennummer2404508 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number424290050,424290251,424295000,424290250,424290010
Chargennummer2349711 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number424290050,424290251,424295000,424290250,424290010
Chargennummer2192435 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number424290050,424290251,424295000,424290250,424290010
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
RUO – Nur für Forschungszwecke
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Natriumchlorid, ≥ 99 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals >