Learn More
Natriumchlorid, ≥ 99 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Fibertrommel
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 1461.0°C |
Chemischer Name oder Material | Sodium chloride |
Schmelzpunkt | 801.0°C |
Farbe | Braung-Gelb bis Orange |
pH | 5.0 to 9.0 (5% soln. at 25°C) |
Physikalische Form | Anhaftendes Pulver und/oder Klumpen |
Menge | 25 g |
Prozentgehaltsbereich | 99% min. (Argentometry) |
Strukturformel | NaCl |
Fieser | 13,280 |
Mehr anzeigen |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumchlorid, ≥ 99 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur