Learn More
Natriumchlorid, entspricht der analytischen Spezifikation von Ph. Eur
Artikelnummer. 11964909 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
3 kg
10 kg
25 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
10 Kilogramm
25 Kilogramm
3 Kilogramm
Artikelnummer. 11964909
Marke: Fisher Chemical S/3161/70
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-14-5
Summenformel ClNa
Molekulargewicht (g/mol) 58.44
MDL-Nummer MFCD00003477
InChI-Schlüssel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Spezifikation
Menge 25 kg
IUPAC-Name Natrium;Chlorid
Verpackung Kunststoffkeg