Learn More
Natriumchlorid, 99.5 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3735103 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofffässer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Kilogramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 10092740
Marke: Thermo Scientific Acros 207790010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Natriumchlorid, 99,5 %, ClNa, CAS-Nummer-7647-14-5, Natriumchlorid nacl, Salz, Kochsalz, Steinsalz, Halit, Purex, Speisesalz, Natriumchlorid, Kochsalzlösung, Dendritis, 1 kg, min. 99,4 % (Argentometrie), max. 10 ppm, 1461,0 °C, max. 50 ppm, max. 20 ppm, CHEBI:26710, weiß, 231-598-3, 13,280, 58.44
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-14-5
Summenformel ClNa
Molekulargewicht (g/mol) 58.44
MDL-Nummer MFCD00003477
InChI-Schlüssel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
IUPAC-Name Natrium;Chlorid
SMILES [Na+].[Cl-]
Spezifikation
Siedepunkt 1461.0°C
Chemischer Name oder Material Sodium chloride
Schmelzpunkt 801.0°C
Farbe Weiß
pH 5.0 to 8.0 (5% soln. at 20°C)
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 99.4% min. (Argentometry)
Strukturformel NaCl
Fieser 13,280
Merck Index 15, 8734
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 360g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol (1g/10mL), ammonia, slightly soluble in alcohol, nearly insoluble in hydrochloric acid
Formelmasse 58.44
Reinheit (%) 99.5%
Güte Analytisch