Learn More
Natriumchlorid, 99.5 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals
60.82 EUR gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23251" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23251" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Siedepunkt | 1461.0°C |
Chemischer Name oder Material | Sodium chloride |
Schmelzpunkt | 801.0°C |
Farbe | Weiß |
pH | 5.0 to 8.0 (5% soln. at 20°C) |
Physikalische Form | Feines Kristallpulver |
Menge | 5 kg |
Prozentgehaltsbereich | 99.4% min. (Argentometry) |
Strukturformel | NaCl |
Fieser | 13,280 |