Learn More
Natriumchloranilat Trihydrat 95 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10005790
Natriumchloranilat Trihydrat 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10005790
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10005790
Marke: Thermo Scientific Acros 419500250
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium chloranilate trihydrate
Namenshinweis 95%
CAS 36275-66-8
Farbe Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6Cl2Na2O4·3H2O
MDL-Nummer MFCD00150173
Menge 25 g
Synonym chloranilic acid sodium salt, chloranilic acid disodium salt, disodium chloranilate, chloroanilic acid sodium salt, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxy-, disodium salt, sodium chloranilate, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxy-, sodium salt 1:2, disodium 2,5-dichloro-3,6-dioxocyclohexa-1,4-diene-1,4-diolate, chloranilic acid sodium salt hydrate, disodium 2,5-dichloro-3,6-dioxocyclohexa-1,4-diene-1,4-bis olate
InChI-Schlüssel FITANBHHCLWRKG-UHFFFAOYSA-L
SMILES C1(=C(C(=O)C(=C(C1=O)Cl)[O-])Cl)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC-Name Dinatrium;2,5-dichlor-3,6-dioxocyclohexa-1,4-dien-1,4-diolat
Molekulargewicht (g/mol) 307
PubChem CID 118938
Formelmasse 307
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0268194 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/09/2022 Catalog Number
Produktidentifikator
  • Sodium chloranilate trihydrate
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumchloranilat Trihydrat 95 %, Thermo Scientific™ >